Få mere at vide
Gallium phosphide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11391609
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391609 2 g 2g
11381609 10 g 10g
11371609 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391609 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012266.04
Request Bulk or Custom Format
For Use in Semiconducting Devices | CAS: 12063-98-8 | GaP | 100.70 g/mol
Galliumphosphid (GaP) bruges i halvlederenheder og til fremstilling af lysemitterende dioder (LED'er) doteret med andre grundstoffer eller i kombination med galliumarsenidphosphid. Med passende doteringsmidler kan p-type og n-type halvledere fremstilles. Det bruges i optiske systemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12063-98-8
Molekylær formel GaP
Molekylvægt (g/mol) 100.70
MDL nummer MFCD00016109
InChI nøgle HZXMRANICFIONG-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium phosphide, gallium monophosphide, unii-3j421f73dv, ccris 4019, gallium phosphide, polycryst, gallium phosphide trace metals basis, gallium phosphide trace metals basis 1g, gallium phosphide, single crystal substrate , <111>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
PubChem CID 82901
IUPAC navn gallanylidynphosphan
SMIL P#[Ga]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium phosphide
Smeltepunkt 1465°C
Farve Orange
Fysisk form Pieces
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 100.69
Tæthed 4.13