Få mere at vide
Galliumpellets, 6 mm diameter, 99,99999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11458440
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458440 50 g 50g
11428440 10 g 10g
11448440 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458440 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044325.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-55-3
Molekylær formel Ga
Molekylvægt (g/mol) 69.72
MDL nummer MFCD00134045
InChI nøgle GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC navn gallium
SMIL [Ga]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium pellets
Farve Grå-sølv
Navn note 6 mm diameter.
Mængde 50 g
Vægt Maks. vægt 0,7g/pellet
Form Pellet
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2803
Procent renhed 99.99999%