Få mere at vide
Galliumpellets, 6 mm diameter, 99,99999% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium pellets |
| Farve | Grå-sølv |
| Navn note | 6mm dia. |
| Mængde | 10 g |
| Vægt | Max. weight 0.7g/pellet |
| Form | Pellet |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2803 |
| Procent renhed | 99.99999% |