Få mere at vide
Gallium metal, packaged in poylethylene bottle, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11418620
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418620 500 g 500g
11428620 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418620 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044418.36
Request Bulk or Custom Format
Kan være fast eller flydende på grund af den omgivende temperatur
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-55-3
Molekylær formel Ga
Molekylvægt (g/mol) 69.72
MDL nummer MFCD00134045
InChI nøgle GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC navn gallium
SMIL [Ga]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.9999% (Metals basis)
Form Solid and/or Liquid