Få mere at vide
Gallium metal, packaged in polyethylene bottle, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408690
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 15477095
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045841.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kan være fast eller flydende på grund af den omgivende temperatur
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-55-3
Molekylær formel Ga
Molekylvægt (g/mol) 69.72
MDL nummer MFCD00134045
InChI nøgle GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC navn gallium
SMIL [Ga]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray
Tæthed 5.91g/cm3
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9999% (Metals basis)
Form Solid and/or Liquid
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.