Få mere at vide
Galliummetal, pakket i polyethylenflaske, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 15477095
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477095 100 g 100g
15487095 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477095 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045841.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kan være fast eller flydende på grund af omgivelsestemperaturen | CAS: 7440-55-3 | Ga | 69,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-55-3
Molekylær formel Ga
Molekylvægt (g/mol) 69.72
MDL nummer MFCD00134045
InChI nøgle GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC navn gallium
SMIL [Ga]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray
Tæthed 5,91g/cm3
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,9999% (metalbasis)
Form Fast og/eller flydende