Få mere at vide
Galliumbarr, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 15430987
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430987 250 g 250g
15420987 25 g 25g
11361238 50 g 50g
11371238 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15430987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010187.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-55-3
Molekylær formel Ga
Molekylvægt (g/mol) 69.72
MDL nummer MFCD00134045
InChI nøgle GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC navn gallium
SMIL [Ga]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium ingot
Farve Grå-sølv
Mængde 250 g
Form Inggot
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2803
Procent renhed 99.999%