Få mere at vide
Gallium Indium Tin eutectic, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824714
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Artikelnummer. 11376948
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014634.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
Gallium-Indium eutektikum (EGAIn) er et elektrisk ledende flydende metal. Det er nyttigt som en kontaktelektrode til elektrisk karakterisering af organiske tyndfilms- og halvlederenheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium Indium Tin eutectic
Smeltepunkt 10.7°C
Farve Hvid
Fysisk form Væske
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Molekylær formel Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
MDL nummer MFCD00144388
Opløselighedsinformation Insoluble in water or organic solvents.
Lugt Odorless
Tæthed 6.359