Få mere at vide
Gallium Indium Tin eutectic, 99.99% (metals basis)
Beskrivelse
Gallium-Indium eutektikum (EGAIn) er et elektrisk ledende flydende metal. Det er nyttigt som en kontaktelektrode til elektrisk karakterisering af organiske tyndfilms- og halvlederenheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium Indium Tin eutectic |
| Smeltepunkt | 10.7°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metals basis) |
| Molekylær formel | Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.% |
| MDL nummer | MFCD00144388 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water or organic solvents. |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |