Få mere at vide
Gallium Indium eutectic, 99.99% (metals basis)
Beskrivelse
Det er nyttigt som en kontaktelektrode til elektrisk karakterisering af organiske tyndfilms- og halvlederenheder. Gallium-Indium eutektisk topkontakt, og en halogen lyskilde blev brugt til at teste P3HT-PCBM organiske solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium Indium eutectic |
| Smeltepunkt | 15.7°C |
| Tæthed | 6.2 |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (metals basis) |
| Form | Væske |
| Molekylær formel | Ga:In; 75.5:24.5 wt% |
| MDL nummer | MFCD00144387 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water or organic solvents. |