Få mere at vide
Gallium Indium eutectic, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11351819
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Artikelnummer. 11351819
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012478.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gallium Indium eutectic, Ga:In; 75.5:24.5 wt%, 10 g, 99.99% (metals basis), 6.2, Hazard Class: 8; Packaging Group: III, 231-163-8, H290-H314-H335, P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c, 15.7 deg.C, MFCD00144387, Liquid | Ga:In; 75.5:24.5 wt%
Det er nyttigt som en kontaktelektrode til elektrisk karakterisering af organiske tyndfilms- og halvlederenheder. Gallium-Indium eutektisk topkontakt, og en halogen lyskilde blev brugt til at teste P3HT-PCBM organiske solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium Indium eutectic
Smeltepunkt 15.7°C
Tæthed 6.2
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Form Væske
Molekylær formel Ga:In; 75.5:24.5 wt%
MDL nummer MFCD00144387
Opløselighedsinformation Insoluble in water or organic solvents.