Få mere at vide
Gallium Indium eutektikum, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11341819
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341819 1 g 1g
11331819 10 g 10g
11351819 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012478.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Gallium Indium eutektikum, Ga:In; 75,5:24,5 vægt%, 10 g, 99,99% (metalbasis), 6,2, Fareklasse: 8; Emballagegruppe: III, 231-163-8, H290-H314-H335, P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c, 15,7 grader. C, MFCD00144387, Flydende | Ga:In; 75,5:24,5 wt%
Det er nyttigt som en kontaktelektrode til elektrisk karakterisering af organiske tyndfilms- og halvlederenheder. Gallium-Indium eutektisk topkontakt, og en halogen lyskilde blev brugt til at teste P3HT-PCBM organiske solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Gallium Indium eutectic
Smeltepunkt 15,7 °C
Tæthed 6.2
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Form Væske
Molekylær formel Ga:In; 75.5:24.5 wt%
MDL nummer MFCD00144387
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand eller organiske opløsningsmidler.