Få mere at vide
Gallium Indium eutektikum, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Det er nyttigt som en kontaktelektrode til elektrisk karakterisering af organiske tyndfilms- og halvlederenheder. Gallium-Indium eutektisk topkontakt, og en halogen lyskilde blev brugt til at teste P3HT-PCBM organiske solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium Indium eutectic |
| Smeltepunkt | 15,7 °C |
| Tæthed | 6.2 |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Form | Væske |
| Molekylær formel | Ga:In; 75.5:24.5 wt% |
| MDL nummer | MFCD00144387 |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i vand eller organiske opløsningsmidler. |
Sikkerhed og håndtering
- Gallium Indium eutectic
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Gallium, Indium