Få mere at vide
Gallium Indium legering, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339768
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339768 1 g 1g
11319768 10 g 10g
11329768 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044240.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ga:In; 40:60 wt.%
Trinlodning, der involverer temperaturfølsomme komponenter, Lodning til støbt interconnect device (MID) plast, Smeltbare legeringer/sikringsapplikationer, Kviksølverstatning, Termisk og elektrisk ledningsevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium Indium alloy
Farve Grå
Mængde 1 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Form Fast stof
Molekylær formel Ga:In; 40:60 wt.%
MDL nummer MFCD00144387
Opløselighedsinformation Insoluble in water.