Få mere at vide
Gallium Indium legering, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Trinlodning, der involverer temperaturfølsomme komponenter, Lodning til støbt interconnect device (MID) plast, Smeltbare legeringer/sikringsapplikationer, Kviksølverstatning, Termisk og elektrisk ledningsevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium Indium alloy |
| Farve | Grå |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.99% (metals basis) |
| Form | Fast stof |
| Molekylær formel | Ga:In; 40:60 wt.% |
| MDL nummer | MFCD00144387 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |