Få mere at vide
Gallium(III)sulfid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
0.2 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.2g
1g
5g
Beskrivelse
Gallium(III)sulfid bruges i halvledermaterialer, funktionelle keramiske materialer, fluorescerende pulver og fotoelektriske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium(III) sulfide |
| Smeltepunkt | 1255°C |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 0.2 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | It dissolves in water slowly,which is easy to dissolve in concentrated alkaline to get gallate salts. It is also dissolves in HCL and nitric acid. |
| Formel vægt | 235.63 |
| Procent renhed | 99.999% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |