Få mere at vide
Gallium(III)sulfid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314298
Skift visning
Mængde:
0.2 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.2g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314298 1 g 1g
11304298 0.2 g 0.2g
11394288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041538.03
Request Bulk or Custom Format
Gallium(III)sulfid bruges i halvledermaterialer, funktionelle keramiske materialer, fluorescerende pulver og fotoelektriske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12024-22-5
Molekylær formel Ga2S3
Molekylvægt (g/mol) 235.63
MDL nummer MFCD00016106
InChI nøgle BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn digallium(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) sulfide
Smeltepunkt 1255°C
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Formel vægt 235.63
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture Sensitive
Tæthed 3.77g/mL