Få mere at vide
Gallium(III) sulfide, 99.99% (metals basis)
Beskrivelse
Gallium(III)sulfid bruges i elektronik og fotonik. Det fungerer som et aktivt materiale i lithium sekundære batterier. Yderligere bruges det i tyndfilmssolceller. Det bruges også til at fremstille gallium lanthansulfidglas ved at reagere med lanthansulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium(III) sulfide |
| Smeltepunkt | 1255°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 0.5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Formel vægt | 235.63 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |