Få mere at vide
Gallium(III) sulfide, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11306718
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306718 10 g 10g
11316718 0.5 g 0.5g
11396708 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11306718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013387.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12024-22-5 | Ga2S3 | 235.63 g/mol
Gallium(III)sulfid bruges i elektronik og fotonik. Det fungerer som et aktivt materiale i lithium sekundære batterier. Yderligere bruges det i tyndfilmssolceller. Det bruges også til at fremstille gallium lanthansulfidglas ved at reagere med lanthansulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12024-22-5
Molekylær formel Ga2S3
Molekylvægt (g/mol) 235.63
MDL nummer MFCD00016106
InChI nøgle BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn digallium(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) sulfide
Smeltepunkt 1255°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Formel vægt 235.63
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.77 g/mL