Få mere at vide
Gallium(III) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048659
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11316178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011152.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13780-42-2 | Ga2O12S3 | 427.61 g/mol
Gallium(III)sulfathydrat anvendes til fremstilling af andre galliumforbindelser såsom galliumoxid. Den er understøttet på silicagel og fungerer som en fast syrekatalysator, der anvendes som en heterogen katalysator til esterificering af p-hydroxybenzoesyre og heptanol for at give n-heptyl p-hydroxybenzoat. Ved reaktion med stærk sur kationbytterharpiks udviser den fremragende katalytisk aktivitet, som bruges til at syntetisere amylhexanoat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13780-42-2
Molekylær formel Ga2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 427.61
MDL nummer MFCD00149725
InChI nøgle UXLRWZBQRAWBQA-UHFFFAOYSA-H
Synonym gallium iii sulfate hydrate, gallium sulphate hydrate, 2ga.3so4.h2o, digallium 3+ hydrate trisulfate, gallium iii sulfate hydrate-ga puratrem, sulfuric acid, galliumsalt 3:2 , hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 16213072
IUPAC navn digallium;trisulfat;hydrat
SMIL [Ga+3].[Ga+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) sulfate hydrate
Smeltepunkt 105°C to 110°C
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water and acid.
Formel vægt 427.62 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.860 g/mL