Få mere at vide
Gallium(III)selenid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422377
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422377 5 g 5g
15412377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15422377 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 045572.06
Request Bulk or Custom Format
Gallium (III) Selenid er et krystallinsk fast stof, der anvendes som halvleder og i fotooptiske applikationer. Det bruges også som mellemprodukt i fødevarer, landbrug og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12024-24-7
Molekylær formel Ga2Se3
MDL nummer MFCD00016103
Specifications
Kemisk navn eller materiale Gallium (III) selenide
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Decomposes with water.
Formel vægt 376.33
Procent renhed 99.99%