Få mere at vide
Gallium(III)selenid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Gallium (III) Selenid er et krystallinsk fast stof, der anvendes som halvleder og i fotooptiske applikationer. Det bruges også som mellemprodukt i fødevarer, landbrug og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium (III) selenide |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3077 |
| Opløselighedsinformation | Decomposes with water. |
| Formel vægt | 376.33 |
| Procent renhed | 99.99% |