Få mere at vide
Gallium(III)oxid, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Gallium(III)oxid anvendes i vakuumaflejring. Det er nyttigt til fremstilling af halvlederenheder, gallium-aluminiumoxid-katalysatorer, gassensorer, luminescerende fosfor og dielektriske belægninger af solceller. Brugt som et fordampet materiale og sputtermål på 99,999% i dielektriske film. Det viser potentiale for at udvikle dyb-ultraviolette TCO'er (Transparent Conductive Oxides) og transparente elektroder til ultraviolette optoelektroniske enheder. Nylige undersøgelser rapporterer, at galliumoxid kan være en stærk konkurrent til kraftelektroniske enheder, for eksempel i ultrahøjspændingsstrømskifteapplikationer. Film lavet af galliumoxid har vundet kommerciel interesse på grund af deres gasfølsomme egenskaber, og glas lavet med galliumoxid er de foretrukne optiske materialer til brug i avancerede teknologier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium (III) oxide |
| Smeltepunkt | 1900 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.92 |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 6.44 g/mL |
| Merck Index | 14,4346 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i de fleste syrer. |
| Vis mere |