Få mere at vide
Gallium(III)oxid, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11396168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396168 25 g 25g
11376168 5 g 5g
11306178 100 g 100g
11386168 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11396168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011151.14
 Begrænset vare
På lager
Bruges i vakuumdeponering. | CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187,44 g/mol
Gallium(III)oxid anvendes i vakuumaflejring. Det er nyttigt til fremstilling af halvlederenheder, gallium-aluminiumoxid-katalysatorer, gassensorer, luminescerende fosfor og dielektriske belægninger af solceller. Det viser potentiale for at udvikle dyb-ultraviolette TCO'er (Transparent Conductive Oxides) og transparente elektroder til ultraviolette optoelektroniske enheder. Nylige undersøgelser rapporterer, at galliumoxid kan være en stærk konkurrent til kraftelektroniske enheder, for eksempel i ultrahøjspændingsstrømskifteapplikationer. Film lavet af galliumoxid har vundet kommerciel interesse på grund af deres gasfølsomme egenskaber, og glas lavet med galliumoxid er de foretrukne optiske materialer til brug i avancerede teknologier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12024-21-4
Molekylær formel Ga2O3
Molekylvægt (g/mol) 187.44
MDL nummer MFCD00011020
InChI nøgle AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn digallium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) oxide
Smeltepunkt 1900 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Emballage Plastikflaske
Brydningsindeks 1.92
Specifik vægtfylde 6.44
Tæthed 6.44
Opløselighedsinformation Opløselig i syrer. Uopløselig i vand
Formel vægt 187.44
Procent renhed 99.999%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.