Få mere at vide
Gallium(III) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11376168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376168 5 g 5g
11396168 25 g 25g
11306178 100 g 100g
11386168 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11376168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011151.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used in vacuum deposition. | CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187.44 g/mol
Gallium(III)oxid anvendes i vakuumaflejring. Det er nyttigt til fremstilling af halvlederenheder, gallium-aluminiumoxid-katalysatorer, gassensorer, luminescerende fosfor og dielektriske belægninger af solceller. Det viser potentiale for at udvikle dyb-ultraviolette TCO'er (Transparent Conductive Oxides) og transparente elektroder til ultraviolette optoelektroniske enheder. Nylige undersøgelser rapporterer, at galliumoxid kan være en stærk konkurrent til kraftelektroniske enheder, for eksempel i ultrahøjspændingsstrømskifteapplikationer. Film lavet af galliumoxid har vundet kommerciel interesse på grund af deres gasfølsomme egenskaber, og glas lavet med galliumoxid er de foretrukne optiske materialer til brug i avancerede teknologier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12024-21-4
Molekylær formel Ga2O3
Molekylvægt (g/mol) 187.44
MDL nummer MFCD00011020
InChI nøgle AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn digallium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) oxide
Smeltepunkt 1900°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in acids. Insoluble in water
Formel vægt 187.44
Procent renhed 99.999%
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1.92
Specifik vægtfylde 6.44
Tæthed 6.44