Få mere at vide
Gallium(III)oxid, 99,995% (metalbasis)
Beskrivelse
Til vakuumaflejring. I produktionen af katalysatorer. Anvendes som en del af fremstillingen af halvlederenheder. Har vist sig at demonstrere katalytiske egenskaber og er også blevet brugt som en isolerende barriere i tætte forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 1900 °C |
| Fysisk form | Sintret klump |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.92 |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 6.44 g/mL |
| Merck Index | 14,4346 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i de fleste syrer. |
| Vis mere |