Få mere at vide
Gallium(III) oxide, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11303408
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303408 5 g 5g
11393398 1 g 1g
11313408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036318.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til vakuumaflejring
Til vakuumaflejring. I produktionen af katalysatorer. Anvendes som en del af fremstillingen af halvlederenheder. Har vist sig at demonstrere katalytiske egenskaber og er også blevet brugt som en isolerende barriere i tætte forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12024-21-4
Molekylær formel Ga2O3
Molekylvægt (g/mol) 187.44
MDL nummer MFCD00011020
InChI nøgle AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn digallium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) oxide
Smeltepunkt 1900°C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,4346
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in most acids.
Formel vægt 187.44
Procent renhed 99.995%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.92
Tæthed 6.44 g/mL