Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 1740 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 5.88 |
| Analyseprocentområde | 99.99+% |
| Tæthed | 5.8800g/mL |
| Lineær formel | Ga2O3 |
| Vis mere |