Få mere at vide
Gallium(III)oxid, 99,99+%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338100 5 g Plastflaske 5g
10780965 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10338100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201100050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12024-21-4
Molekylær formel Ga2O3
Molekylvægt (g/mol) 187.44
MDL nummer MFCD00011020
InChI nøgle AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn digallium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) oxide
Smeltepunkt 1740°C
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99+%
Lineær formel Ga2O3
Fieser 04,241
Merck Index 15, 4382
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids,alkalies
Formel vægt 187.44
Procent renhed ≥99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 5.88
Tæthed 5.8800g/mL