Få mere at vide
Gallium(III)-nitratopløsning, Ga 9-10% w/w, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355807
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355807 50 g 50g
11345807 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043484.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13494-90-1 | GaN3O9 | 255.735 g/mol
Gallium(III)-nitratopløsning, bruges som materiale til fremstilling af galliumsalte og til videnskabelig forskning og kemisk reagens. Det bruges også som mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13494-90-1
Molekylær formel GaN3O9
Molekylvægt (g/mol) 255.735
MDL nummer MFCD00011016
InChI nøgle CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium nitrate, ganite, gallium nitrate anhydrous, nitric acid, gallium salt, unii-y2v2r4w9tq, gallium iii nitrate, ccris 4493, nitric acid, gallium 3+ salt, y2v2r4w9tq, gallium salt
PubChem CID 61635
IUPAC navn gallium;trinitrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ga+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium (III) nitrate solution
Fysisk form Væske
Mængde 50 g
FN nummer UN3218
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 255.73
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ga 9 to 10% w/w