Få mere at vide
Gallium(III) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048658
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 15425975
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011150.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 69365-72-6 | GaN3O9 | 255.74 g/mol
Gallium(III)nitrathydrat er den potentielle forløber for syntesen af andre galliumforbindelser. Det finder anvendelse i fremstillingen af galliumnitrid, som bruges som et solcellearray til satellitter. Inden for den farmaceutiske industri bruges det til at behandle symptomatisk hypercalcæmi ved at forhindre nedbrydning af knogle ved at bremse osteoklastaktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69365-72-6
Molekylær formel GaN3O9
Molekylvægt (g/mol) 255.74
MDL nummer MFCD00149723
InChI nøgle CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
SMIL [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 110°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,4346
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn gallium;trinitrat;hydrat
Formel vægt 255.73 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Gallium(III) nitratehydrate