Få mere at vide
Gallium(III) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Gallium(III)nitrathydrat er den potentielle forløber for syntesen af andre galliumforbindelser. Det finder anvendelse i fremstillingen af galliumnitrid, som bruges som et solcellearray til satellitter. Inden for den farmaceutiske industri bruges det til at behandle symptomatisk hypercalcæmi ved at forhindre nedbrydning af knogle ved at bremse osteoklastaktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium(III) nitrate hydrate |
| Smeltepunkt | 110°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,4346 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | gallium;trinitrat;hydrat |
| Vis mere |