Få mere at vide
Gallium(III)nitrathydrat, 99,9998%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10062700 1 g Glasflaske 1g
10296500 5 g Glasflaske 5g
10319143 25 g Glasflaske 25g
10379183 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10062700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212440010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gallium(III)nitrathydrat, 99,9998%, (spormetalbasis), ACROS Organics , Antal: 100 g, emballage: Glasflaske, CAS: 69365-72-6, Hvid, Kvalitet: Spormetalbasis, Smeltepunkt: 110,0 grader C, Molekylformel: GaN3O9.xH2O, Molekylvægt: 255,74, Renhedsprocent: 99,9998 %
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69365-72-6
Molekylær formel GaN3O9
Molekylvægt (g/mol) 255.74
MDL nummer MFCD00149723
InChI nøgle CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
SMIL [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 110.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9998%
Lineær formel Ga(NO3)3·xH2O
Merck Index 14, 4350
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC navn gallium(3+)trinitrat
Formel vægt 255.74
Procent renhed 99.9998%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.