Få mere at vide
Gallium(III)nitrathydrat, 99,9%, metalbaseret, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Gallium(III)nitrathydrat anvendes til fremstilling af galliumnitrid og andre galliumforbindelser. Det fungerer som et lægemiddel, der bruges til at behandle symptomatisk hypercalcæmi sekundært til kræft. Det finder anvendelse som et antineoplastisk middel og også som et virkende middel til behandling af knogleresorptive sygdomme. Det er involveret i at forbedre den kulturelle selektivitet af medicinsk signifikante svampe ved at undertrykke kontaminerende bakterieflora.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium(III) nitrate hydrate |
| Smeltepunkt | 110°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | gallium;trinitrat;hydrat |
| Formel vægt | 255.73 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Gallium(III) nitrate hydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Gallium (III) Nitrate Hydrate