Få mere at vide
Gallium(III)nitrathydrat, 99,9%, metalbaseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308337
Skift visning
Mængde:
0.5 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11308337 5 g 5g
11318337 0.5 g 0.5g
11398327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11308337 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 032116.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 69365-72-6 | GaN3O9 | 255.74 g/mol
Gallium(III)nitrathydrat anvendes til fremstilling af galliumnitrid og andre galliumforbindelser. Det fungerer som et lægemiddel, der bruges til at behandle symptomatisk hypercalcæmi sekundært til kræft. Det finder anvendelse som et antineoplastisk middel og også som et virkende middel til behandling af knogleresorptive sygdomme. Det er involveret i at forbedre den kulturelle selektivitet af medicinsk signifikante svampe ved at undertrykke kontaminerende bakterieflora.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69365-72-6
Molekylær formel GaN3O9
Molekylvægt (g/mol) 255.74
MDL nummer MFCD00149723
InChI nøgle CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
SMIL [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 110°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Lump
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn gallium(3+)trinitrat
Formel vægt 255.73 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder/flake/crystalline/beads/lump, etc.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium(III) nitratehydrate