Få mere at vide
Gallium(III) isopropoxid, blanding af oligomerer, 99%
Beskrivelse
Gallium(III)isopropoxid kan bruges til at fremskynde tørringen af maling eller trykfarver. Det bruges også som effektive katalysatorer i omdannelsen af et aldehyd til en ester, ketoner til sekundære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium(III) isopropoxide |
| Navn note | Blanding af oligomerer |
| Smeltepunkt | 72 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.35 g/mL |
| Kogepunkt | 120 °C (1 mm) |
| Flammepunkt | 68 °C (154 °F) |
| Lineær formel | Ga(OC3H7)3 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Vis mere |