Få mere at vide
Gallium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408097
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11398527
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035699.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13450-91-4 | GaI3 | 450.436 g/mol
Gallium(III)iodid er meget udbredt som Lewis-syre, en forløber for organogalliumreagenser. Det kan også være involveret i påvisning af solneutrinoer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-91-4
Molekylær formel GaI3
Molekylvægt (g/mol) 450.436
MDL nummer MFCD00016107
InChI nøgle DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83478
IUPAC navn triiodogallane
SMIL [Ga](I)(I)I
Tekniske data
Kogepunkt 345°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) iodide
Smeltepunkt 212°C
Farve Gul til Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in aromatic solvents.
Formel vægt 450.43
Følsomhed Light and moisture sensitive
Udseende Yellow-green powder
Tæthed 4.15 g/cm3