Få mere at vide
Gallium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Gallium(III)iodid er meget udbredt som Lewis-syre, en forløber for organogalliumreagenser. Det kan også være involveret i påvisning af solneutrinoer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 345°C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Gallium(III) iodide |
| Smeltepunkt | 212°C |
| Farve | Gul til Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in aromatic solvents. |
| Formel vægt | 450.43 |
| Følsomhed | Light and moisture sensitive |
| Vis mere |