Få mere at vide
Gallium(III)fluorid, vandfri, 99,85% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378327 5 g 5g
11388327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032112.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7783-51-9
Gallium(III)-fluorid reagerer med mineralsyrer og danner fluorfluorid. Det bruges til fremstilling og studier af optiske fluorogallatglas.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-51-9
MDL nummer MFCD00011021
Tekniske data
Kogepunkt ∼1000 °C
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) fluoride
Smeltepunkt 800 °C (sublimering)
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.47 g/mL
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4354
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 126.72
Procent renhed 99.85%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium(III) fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium fluoride