Få mere at vide
Gallium(III)fluorid, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049317
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11351499
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013987.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-51-9
Gallium(III)fluorid anvendes til fremstilling og undersøgelse af optiske fluorogallatglas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-51-9
MDL nummer MFCD00011021
Tekniske data
Kogepunkt ∼1000°C
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) fluoride
Smeltepunkt 800°C (sublimation)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4354
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.02g/L at 200C).
Formel vægt 126.72
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.47 g/mL