Få mere at vide
Gallium(III) fluorid, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11361499
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361499 5 g 5g
11351499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013987.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 7783-51-9
Gallium(III)fluorid anvendes til fremstilling og undersøgelse af optiske fluorogallatglas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-51-9
MDL nummer MFCD00011021
Tekniske data
Kogepunkt ∼1000 °C
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) fluoride
Smeltepunkt 800 °C (sublimering)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.47 g/mL
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4354
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,02 g/L ved 200 °C).
Formel vægt 126.72
Procent renhed 99.999%