Få mere at vide
Gallium(III) ethoxid
Artikelnummer. 11396269
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396269 1 g 1g
11306279 5 g 5g
11316279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044859.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2572-25-0 | C6H18GaO3 | 207,93 g/mol
Gallium(III)-ethoxid-cohydrolyse med Te-alkoxider på PMMA giver optisk hukommelse, der kan slettes i varmetilstand. Det bruges også til at lave andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2572-25-0
Molekylær formel C6H18GaO3
Molekylvægt (g/mol) 207.93
MDL nummer MFCD01866730
InChI nøgle JWISYUBLQXUTOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii ethoxide
PubChem CID 131876769
IUPAC navn ethanol; gallium
SMIL [Ga].CCO.CCO.CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium (III) ethoxide
Farve Gul
Tæthed 1.25 g/mL
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lineær formel Ga(OC2H5)3·xHOCH2CH3
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in toluene.
Formel vægt 204.9
Fysisk form Væske