Få mere at vide
Gallium(III)chlorid, ultratør, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406685
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15406685
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045026.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Catalyst for a number of transformations including the ring opening and recyclization of epoxides and the trimerization of alkynes. It is used to detect the solar neutrions. | CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176.073 g/mol
Gallium(III)chlorid er en katalysator for en række transformationer, herunder ringåbning og genbrug af epoxider og trimerisering af alkyner. Det bruges til at detektere solneutrionerne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-90-3
Molekylær formel Cl3Ga
Molekylvægt (g/mol) 176.073
MDL nummer MFCD00011018
InChI nøgle UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC navn trichlorogallan
SMIL Cl[Ga](Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 201°C
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) chloride
Smeltepunkt 78°C
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide
Formel vægt 176.03
Procent renhed 99.999%
Emballage Ampuleret under argon
Følsomhed Moisture sensitive
Specifik vægtfylde 2.47
Tæthed 2.47