Få mere at vide
Gallium(III)chlorid, ultratør, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 15486675
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486675 5 g 5g
15496675 25 g 25g
15406685 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045026.06
 Begrænset vare
På lager
Katalysator for en række transformationer, herunder ringåbning og genanvendelse af epoxider samt trimerisering af alkyner. Den bruges til at detektere solneutrioner. | CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176,073 g/mol
Gallium(III)chlorid er en katalysator for en række transformationer, herunder ringåbning og genbrug af epoxider og trimerisering af alkyner. Det bruges til at detektere solneutrionerne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-90-3
Molekylær formel Cl3Ga
Molekylvægt (g/mol) 176.073
MDL nummer MFCD00011018
InChI nøgle UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC navn trichlorogallan
SMIL Cl[Ga](Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 201 °C
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) chloride
Smeltepunkt 78 °C
Fysisk form Granulat
Mængde 5 g
Emballage Ampuleret under argon
Følsomhed Fugtfølsom
Specifik vægtfylde 2.47
Tæthed 2.47
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, benzen, kulstoftetrachlorid og kulstofdisulfid
Formel vægt 176.03
Procent renhed 99.999%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium(III) chloride, ultra dry
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium trichloride