Få mere at vide
Gallium(III)chlorid, 99,99+%, (spormetalbasis), vandfri, perler, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4440167 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 12048598
Brand: Thermo Scientific Acros 444100050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-90-3
Molekylær formel Cl3Ga
Molekylvægt (g/mol) 176.08
InChI nøgle UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC navn trichlorogallan
SMIL Cl[Ga](Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 201.0°C
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) Chloride
Smeltepunkt 78.0°C
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99+%
Lineær formel GaCl3
Merck Index 15,4378
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 176.08
Procent renhed ≥99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium(III) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402-Opbevares et tørt sted.