Få mere at vide
Gallium(III)klorid, 99,99+%, (sporstofbasis), vandret, perler, -10 mesh
Artikelnummer. 12387153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12387153 100 g Glasflaske 100g
12048598 5 g Glasflaske 5g
12377153 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12387153 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444101000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-90-3
Molekylær formel Cl3Ga
Molekylvægt (g/mol) 176.08
InChI nøgle UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC navn trichlorogallan
SMIL Cl[Ga](Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 201,0 °C
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) chloride
Smeltepunkt 78,0 °C
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99+%
Lineær formel GaCl3
Merck Index 15,4378
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 176.08
Procent renhed ≥99.99%
Grad Spormetalbasis