Få mere at vide
Gallium(III)bromid, ultratør, 99,998% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050138
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11333887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035697.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13450-88-9 | Br3Ga | 309.435 g/mol
Galliumbromid bruges som katalysator ved alkylering af aromatiske forbindelser med alkylbromider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-88-9
Molekylær formel Br3Ga
Molekylvægt (g/mol) 309.435
MDL nummer MFCD00016100
InChI nøgle SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
PubChem CID 83477
IUPAC navn tribromogallan
SMIL [Ga](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 279°C
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) bromide
Smeltepunkt 122°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 309.45
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.69 g/mL