Få mere at vide
Gallium(III)bromid, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049964
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11358327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032107.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13450-88-9 | Br3Ga | 309.435 g/mol
Gallium(III)bromid anvendes som organiske mellemprodukter. Det er et kraftigt oxidationsmiddel og er i stand til at frigive iltfrie radikaler fra vandet i slimhinderne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-88-9
Molekylær formel Br3Ga
Molekylvægt (g/mol) 309.435
MDL nummer MFCD00016100
InChI nøgle SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
PubChem CID 83477
IUPAC navn tribromogallane
SMIL [Ga](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 279°C
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) bromide
Smeltepunkt 122°C
Navn note Anhydrous
Farve White
Fysisk form Crystalline
Mængde 2 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in acids.
Formel vægt 309.45
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.69 g/mL