Få mere at vide
Gallium(III) 2,4-pentandionat, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051836
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11379727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042086.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14405-43-7 | C15H21GaO6 | 367.05 g/mol
Det bruges i forskning i Ga-holdige materialer. Galliumoxid tynde film kan skabes med atomlagsepitaxi (ALE) ved at kombinere galliumacetylacetonat med enten vand eller ozon som forløber. Det kan også bruges til syntese af galliumnitrid nanotråde og nano-nåle med høj renhed ved lave temperaturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14405-43-7
Molekylær formel C15H21GaO6
Molekylvægt (g/mol) 367.05
MDL nummer MFCD00013492
InChI nøgle IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate
PubChem CID 71311502
IUPAC navn (Z)-4-[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy-[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxygallanyl]oxypent-3-en-2-on
SMIL [Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 196°C to 198°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 367.05
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Tæthed 1.42 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Gallium(III) 2,4-pentanedionate