Få mere at vide
Gallium(III) 2,4-pentanedionat, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges i forskning i Ga-holdige materialer. Galliumoxid tynde film kan skabes med atomlagsepitaxi (ALE) ved at kombinere galliumacetylacetonat med enten vand eller ozon som forløber. Det kan også bruges til syntese af galliumnitrid nanotråde og nano-nåle med høj renhed ved lave temperaturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium(III) 2,4-pentanedionate |
| Smeltepunkt | 196 °C til 198 °C (dekomponering) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 1.42 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 367.05 |
| Procent renhed | 99.99% |
Sikkerhed og håndtering
- Gallium(III) 2,4-pentanedionate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Gallium(III) 2,4-pentanedionate